Learn More
N,N-Dicyclohexylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12229309
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dicyclohexylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12229309 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 12229309
Marke: Thermo Scientific Acros 428392500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7560-83-0 | C13H25N | 195.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7560-83-0
Summenformel C13H25N
Molekulargewicht (g/mol) 195.35
MDL-Nummer MFCD00014289
InChI-Schlüssel GSCCALZHGUWNJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dicyclohexylmethylamine, n-methyldicyclohexylamine, cyclohexanamine, n-cyclohexyl-n-methyl, dicyclohexylamine, n-methyl, n-methyl dicyclohexylamine, unii-ri95g6j8ff, n-cyclohexyl-n-methylcyclohexylamine, cy2nme, methyldicyclohexylamine, nn-dicyclohexylmethylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24210
IUPAC-Name N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamin
SMILES CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dicyclohexylmethylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9210g/mL
Siedepunkt 265.0°C
Flammpunkt 110 °C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Relative Dichte 0.921
Formelmasse 195.35
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number428390010,428392500
ChargennummerA0428824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number428390010,428392500
ChargennummerA0395880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number428390010,428392500
ChargennummerA0414667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number428390010,428392500
ChargennummerA0408495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number428390010,428392500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dicyclohexylmethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N,N-Dicyclohexylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >