Learn More
N,N-Dibenzylhydroxylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11430607
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dibenzylhydroxylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430607
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11430607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22447.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 621-07-8 | C14H15NO | 213.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-07-8
Summenformel C14H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 213.28
MDL-Nummer MFCD00004772
InChI-Schlüssel GXELTROTKVKZBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzylhydroxylamine, n,n-dibenzylhydroxyamine, benzenemethanamine, n-hydroxy-n-phenylmethyl, hydroxylamine, n,n-dibenzyl, bisbenzylhydroxylamine, n-benzyl-n-hydroxy-1-phenylmethanamine, acmc-1bivc, n.n-dibenzylhydroxylamine, maybridge3_004477, hydroxylamine,n-dibenzylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 69297
IUPAC-Name N,N-Dibenzylhydroxylamin
SMILES ON(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dibenzylhydroxylamine
Schmelzpunkt 120°C to 125°C
Menge 25 g
Beilstein 978234
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog NumberB22447.22,B22447.14,B22447.06
Chargennummer10241170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2022 Catalog NumberB22447.22,B22447.14,B22447.06
Chargennummer10240965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2022 Catalog NumberB22447.22,B22447.14,B22447.06
Chargennummer10194043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22447.22,B22447.14,B22447.06
Chargennummer10227123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22447.22,B22447.14,B22447.06
Name des Produkts
N,N-Dibenzylhydroxylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >