Learn More
N,N'-Di-n-Butylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11422808
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N'-Di-n-Butylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422808
1000 g, 1000 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11422808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16783.0B
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 109-46-6 | C9H20N2S | 188.333 g/mol
N,N'-Di-n-butylthiourea is used in vulcanization accelerator and corrosion inhibitors for metal treatments. It is used as leather, plastic and rubber auxiliary agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Di-n-Butylthioharnstoff wird in Vulkanisationsbeschleunigern und Korrosionshemmern für die Metallbehandlung verwendet. Es wird als Leder-, Kunststoff- und Gummihilfsmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-46-6
Summenformel C9H20N2S
Molekulargewicht (g/mol) 188.333
MDL-Nummer MFCD00004926
InChI-Schlüssel KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibutyl-2-thiourea, n,n'-dibutylthiourea, thiourea, n,n'-dibutyl, pennzone b, n,n'-di-n-butylthiourea, thiate u, 1,3-di-n-butyl-2-thiourea, urea, 1,3-dibutyl-2-thio, usaf ek-2138, urea, 1,3-di-n-butyl-2-thio
PubChem CID 2723622
IUPAC-Name 1,3-Dibutylthioharnstoff
SMILES CCCCNC(=S)NCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Di-n-butylthiourea
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1000 g
Beilstein 507434
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 188.34
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10253430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2024 ArtikelnummerA16783.0B,A16783.18,A16783.30
ChargennummerB1094A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16783.0B,A16783.18,A16783.30
Chargennummer10227485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16783.0B,A16783.18,A16783.30
Chargennummer10185973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16783.0B,A16783.18,A16783.30
ChargennummerC4968C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16783.0B,A16783.18,A16783.30
Name des Produkts
N,N'-Di-n-Butylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >