Learn More
N,N'-Di-BOC-1H-pyrazol-1-carboxamidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
62.01 CHF - 590.94 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 152120-54-2
Summenformel C14H22N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 310.35
InChI-Schlüssel QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole
PubChem CID 6383521
IUPAC-Name Tert-Butyl (NZ)-N-[[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]-Pyrazol-1-ylmethyliden]Carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Price Quantity & Availability  
10316744
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
427970010
1 g
62.01 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Add to basket
10744385
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
427970050
5 g
171.86 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Add to basket
10604185
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
427970250
25 g
590.94 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N,N'-Di-BOC-1H-pyrazol-1-carboxamidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals