Learn More
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidin, 98 %, Thermo Scientific™
29.25 CHF - 306.84 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 152670-41-2
Summenformel C32H24N2
Molekulargewicht (g/mol) 436.558
MDL-Nummer MFCD09261380
InChI-Schlüssel SZDXPEWZZGNIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-di 1-naphthyl-4,4'-benzidine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di-naphthalen-1-yl-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di 1-naphthyl benzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine,n4,n4'-di-1-naphthalenyl, n, n'-dinaphthol-benzidine, n4,n4'-bis naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, pubchem12682, acmc-1bwou
PubChem CID 18958605
IUPAC-Name N-[4-[4-(Naphthalen-1-ylamino)phenyl]phenyl]naphthalen-1-amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)NC5=CC=CC6=CC=CC=C65
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15461799
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64535.MD
250 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15441799
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64535.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15451799
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64535.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidin, 98 %, Thermo Scientific™