Learn More
N-Methylsulfanilsäure, 98+ % Artikelnummer.: 11384414
N-Methylsulfanilsäure, 98+ %
Artikelnummer. p-7043497
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11384414
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01016.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24447-99-2
Summenformel C7H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 187.213
MDL-Nummer MFCD00014732
InChI-Schlüssel QRAXZXPSAGQUNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylamino benzenesulfonic acid, 4-methylamino benzenesulphonic acid, n-methylsulphanilic acid, n-methylsulfanilic acid, benzenesulfonic acid,4-methylamino, n-methylaniline-p-sulfonic acid, maybridge1_004198, n-methylsulfanilic acid, 98+%
PubChem CID 90505
IUPAC-Name 4-(Methylamino)benzolsulfonsäure
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylsulfanilic acid
Schmelzpunkt ∽260°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 2094129
Formelmasse 187.21
Reinheit (%) ≥98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Methylsulfanilsäure, 98+ % >