Learn More
N-Methylpyrrol-3-boronsäurepinakolester, 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11946711
N-Methylpyrrol-3-boronsäurepinakolester, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11946711 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11946711
Marke: Thermo Scientific Acros 441000050
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 953040-54-5 | C11H18BNO2 | 207.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 953040-54-5
Summenformel C11H18BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.08
MDL-Nummer MFCD13182200
InChI-Schlüssel SYAMJGBBLFTQTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, 1-methylpyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, 1-methyl-1h-pyrrol-3-ylboronic acid pinacol ester, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole, pubchem18847, 1-methyl-1h-pyrrole-3-boronic acid pinacol ester, n-methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-pyrrol-3-ylboronic acid pinacol ester, 1-methyl-1h-pyrrol-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 53217148
IUPAC-Name 1-Methyl-3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyrrol
SMILES CN1C=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 44.0°C to 51.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 207.08
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N-Methylpyrrol-3-boronsäurepinakolester, 90 %, Thermo Scientific Chemicals >