Learn More
N-Methylhydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11301547
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Methylhydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301547
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11301547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02202.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
N-Methylhydroxylamine hydrochloride is used as an inorganic catalyst used in the transamidation of primary amides with amines. It is employed in constructing hydroxamates, important functional groups for the complexation of iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylhydroxylamin-Hydrochlorid wird als anorganischer Katalysator für die Transamidation von Primäramiden mit Aminen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Hydroxamaten eingesetzt, wichtigen Funktionsgruppen für die Komplexbildung von Eisen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4229-44-1
Summenformel CH6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 83.52
MDL-Nummer MFCD00012597
InChI-Schlüssel RGZRSLKIOCHTSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylhydroxylamine hydrochloride, methylhydroxylammonium chloride, methylhydroxylamine hydrochloride, n-methylhydroxylamine hcl, unii-mgw04sj1lz, methanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, n-methylhydroxylammonium chloride, mgw04sj1lz, methanamine, n-hydroxy-, hydrochloride 1:1, menhoh.hcl
PubChem CID 77906
IUPAC-Name N-Methylhydroxylamin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CNO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylhydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 80°C to 86°C
Menge 25 g
Beilstein 3541409
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 83.52
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
N-Methylhydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >