Learn More
N-Methylcaprolactam, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463368
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
N-Methylcaprolactam was used to study the inhibition mechanism of poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds against hydrate formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylcaprolactam wird verwendet, um den Hemmmechanismus von Poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) und seiner verwandten Verbindungen gegenüber der Bildung von Hydrat zu erforschen.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch, von Feuchtigkeit fernhalten. In einem dicht verschlossenen Behälter und in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2556-73-2
Summenformel C7H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 127.187
MDL-Nummer MFCD00003263
InChI-Schlüssel ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcaprolactam, 1-methylcaprolactam, n-methyl-.epsilon.-caprolactam, 2h-azepin-2-one, hexahydro-1-methyl, n-methyl-e-caprolactam, epsilon-caprolactam, n-methyl, 2h-azepin-2-one, hexahydro-n-methyl, hexahydro-n-methyl-2h-azepin-2-one, n-methyl-epsilon-caprolactam, n-methyl caprolactam
PubChem CID 17369
IUPAC-Name 1-Methylazepan-2-on
SMILES CN1CCCCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylcaprolactam
Dichte 0.991
Siedepunkt 106°C to 108°C (6 mmHg)
Flammpunkt 103°C (217°F)
Brechungsindex 1.484
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Formelmasse 127.18
Reinheit (%) 96%