Learn More
N-Methyl-(tetrahydrothiopyran-4-yl)-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10664785
Verfügbar ab: 04-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Methyl-(tetrahydrothiopyran-4-yl)-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10664785
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10664785
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC61946DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 950603-22-2
Summenformel C7H15NS
Molekulargewicht (g/mol) 145.264
MDL-Nummer MFCD09879924
InChI-Schlüssel FPKJBESBCAZWPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl thian-4-ylmethyl amine, n-methyl tetrahydrothiopyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methylamine, methyl thian-4-yl methyl amine, n-methyl-1-thian-4-yl methanamine, n-methyl-n-tetrahydro-2h-thiopyran-4-ylmethyl amine
PubChem CID 24229643
IUPAC-Name N-Methyl-1-(Thian-4-yl)Methanamin
SMILES CNCC1CCSCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl(tetrahydrothiopyran-4-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 145.27
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Methyl-(tetrahydrothiopyran-4-yl)-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™ >