Learn More
N-Methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)-amin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10796905
Verfügbar ab: 07-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10796905
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10796905
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC29946DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 439081-52-4
Summenformel C7H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 129.20
MDL-Nummer MFCD06739009
InChI-Schlüssel WMBCUXKYKVTJRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxan-4-ylmethyl amine, methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl-tetrahydro-pyran-4-ylmethyl-amine, n-methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, 4-methylamino methyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-n-methyl, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-methylamino methyl tetrahydro-2h-pyranMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 22225668
IUPAC-Name methyl[(oxan-4-yl)methyl]amine
SMILES CNCC1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 129.2
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)-amin, 97 %, Thermo Scientific™ >