Learn More
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11454514
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454514
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11454514
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13141.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a silylating reagent that forms volatile derivatives for GC-MS analysis. It acts as a pharmaceutical intermediate and metabolite of Famprofazone in humans. It is also used in the detection of steroid hormones 17-alfa-ethynylestradiol and estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methyl-N-(Trimethylsilyl)Frifluoracetamid wird als silylierendes Reagenz verwendet, das flüchtige Derivate für die GC-MS-Analyse bildet. Wirkt als pharmazeutisches Zwischenprodukt und Metabolit von Famprofazon beim Menschen. Wird auch zum Nachweis der Steroidhormonen 17-Alfa-Ethynylestradiol und Estron verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24589-78-4
Summenformel C6H12F3NOSi
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
MDL-Nummer MFCD00000411
InChI-Schlüssel MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
PubChem CID 32510
ChEBI CHEBI:85064
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-N-methyl-N-trimethylsilylacetamid
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Dichte 1.076
Siedepunkt 130°C to 132°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Brechungsindex 1.38
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1941550
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog NumberA13141.06,A13141.22,A13141.14
Chargennummer10249265 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2024 Catalog NumberA13141.06,A13141.22,A13141.14
Chargennummer10231513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2023 Catalog NumberA13141.06,A13141.22,A13141.14
Chargennummer10245564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA13141.06,A13141.22,A13141.14
Chargennummer10236212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2023 Catalog NumberA13141.06,A13141.22,A13141.14
Name des Produkts
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >