Learn More
N-Methyl-N-[(4-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-yl)methyl]aminhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10598433
Braunglasflasche, 1 g
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-[(4-methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrol-5-yl)methyl]amine hydrochloride
CAS 335033-68-6
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H13ClN2S
MDL-Nummer MFCD07772840
Menge 1 g
Synonym n-methyl-n-4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl methyl amine hydrochloride, methyl 4-methylthieno 3,2-b pyrrol-5-yl methyl amine hydrochloride, methyl 4-methylthiopheno 2,3-d pyrrol-5-yl methyl amine, chloride, n-methyl-n-4-methyl-4h-theno 3,2-b pyrrol-5-yl methyl amne hydrochlorde, n-methyl-1-4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
InChI-Schlüssel JUWOUDJRMHOUBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CNCC1=CC2=C(C=CS2)N1C
IUPAC-Name Methyl({4-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-yl}methyl)aminhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 216.73
PubChem CID 18525750
Formelmasse 216.73
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
N-Methyl-N-[(4-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-yl)methyl]aminhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™ >