Learn More
N-Methyl-(Isoquinolin-4-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10553924
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 157610-82-7
Summenformel C11H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 172.23
MDL-Nummer MFCD09879899
InChI-Schlüssel PISGLKXJHQKIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-isoquinolin-4-ylmethyl amine, isoquinolin-4-ylmethyl methyl amine, 4-isoquinolylmethyl methylamine, 4-isoquinolinemethanamine, n-methyl, n-methyl-iso quinolin-4-yl methyl amine
PubChem CID 24229453
IUPAC-Name [(isoquinolin-4-yl)methyl](methyl)amine
SMILES CNCC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(isoquinolin-4-ylmethyl)amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 172.23
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Methyl-(Isoquinolin-4-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™ >