Learn More
N-Isopropylhydroxylamin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10679834 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50632-53-6
Summenformel C3H9NO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 111.57
MDL-Nummer MFCD00012599
InChI-Schlüssel BYXUIKZQGOPKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylhydroxylamine hydrochloride, n-isopropyl hydroxylamine, n-isopropylhydroxylamine hcl, 2-propanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, ccris 4317, i-propylhydroxylamine hydrochloride, isopropylhydroxylamine hydrochloride, n-hydroxypropan-2-amine hydrochloride, n-isopropyl hydroxylamine hydrochloride, n-isopropyl-hydroxylamine hydrochloride
PubChem CID 170873
IUPAC-Name N-Propan-2-ylhydroxylamin;hydrochlorid
SMILES CC(C)NO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHNHOH·HCl
Menge 1 g
Beilstein 04, 538
Formelmasse 111.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Anhaftendes kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
N-Isopropylhydroxylamin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >