Learn More
N-Isopropylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11480847
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Isopropylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480847
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11480847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23243.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-97-6
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.237
MDL-Nummer MFCD00008863
InChI-Schlüssel LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylbenzylamine, n-benzylisopropylamine, isopropylbenzylamine, n-benzyl-n-isopropylamine, benzylisopropylamine, benzenemethanamine, n-1-methylethyl, n-benzyl isopropylamine, benzylamine, n-isopropyl, n-1-methylethyl-benzenemethanamine, benzyl propan-2-yl amine
PubChem CID 66024
IUPAC-Name N-Benzylpropan-2-amin
SMILES CC(C)NCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropylbenzylamine
Dichte 0.91
Siedepunkt 199°C to 201°C
Flammpunkt 87°C (190°F)
Brechungsindex 1.502
Menge 100 g
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Isopropylbenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Isopropylbenzylamine
Name des Produkts
N-Isopropylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >