Learn More
N-Iodsuccinimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10512661
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Iodsuccinimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10512661
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10512661
Marke: Thermo Scientific Acros 299570100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 516-12-1
Summenformel C4H4INO2
Molekulargewicht (g/mol) 224.99
MDL-Nummer MFCD00005512
InChI-Schlüssel LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
IUPAC-Name 1-Iodpyrrolidin-2,5-Dion
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Iodosuccinimide
Schmelzpunkt 197.0°C to 204.0°C
Farbe Braun bis Weiß-Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Merck Index 15,5088
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,methanol,moderately soluble in dioxane,slightly soluble in methylene chloride and ethyl a,practically insoluble in carbon tetrachloride,eth
Formelmasse 224.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2023 Catalog Number299571000,299570100,299570500,299575000
ChargennummerA0456439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Catalog Number299571000,299570100,299570500,299575000
ChargennummerA0430242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number299571000,299570100,299570500,299575000
ChargennummerA0455506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number299571000,299570100,299570500,299575000
ChargennummerA0454359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number299571000,299570100,299570500,299575000
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Iodosuccinimide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Iodosuccinimide
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N-Iodsuccinimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >