Learn More
N-Iodsuccinimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10185460
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Iodsuccinimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10185460
Marke: Thermo Scientific Acros 299570500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 516-12-1
Summenformel C4H4INO2
Molekulargewicht (g/mol) 224.99
MDL-Nummer MFCD00005512
InChI-Schlüssel LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
IUPAC-Name 1-Iodpyrrolidin-2,5-Dion
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Iodosuccinimide
Schmelzpunkt 197.0°C to 204.0°C
Farbe Braun bis Weiß-Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Merck Index 15,5088
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,methanol,moderately soluble in dioxane,slightly soluble in methylene chloride and ethyl a,practically insoluble in carbon tetrachloride,eth
Formelmasse 224.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
N-Iodsuccinimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >