Learn More
N'-Hydroxy-2-Naphthalenecarboxidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N'-hydroxy-2-naphthalenecarboximidamide |
CAS | 64893-54-5 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C11H10N2O |
MDL-Nummer | MFCD06200876 |
Menge | 1 g |
Synonym | n'-hydroxy-2-naphthalenecarboximidamide, n'-hydroxynaphthalene-2-carboxamidine, z-n'-hydroxynaphthalene-2-carboximidamide, n'-hydroxy-2-naphthimidamide, hydroxyimino-2-naphthylmethylamine, 2-naphthalenecarboximidamide, n-hydroxy, n'-hydroxy-2-naphthalene carboximidamide |
InChI-Schlüssel | UHJICFSTOCFOND-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N'-Hydroxy-2-Naphthalenecarboxidamid, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur