Learn More
n-Hexylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15465355
n-Hexylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465355
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
Artikelnummer. 15465355
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58384.AD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 124397-96-2
Dichte 0.965
Summenformel C6H13BrZn
Strukturformel CH3(CH2)5ZnBr
MDL-Nummer MFCD00671999
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 1-hexylzinc bromide, bromo hexyl zinc, hexylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 1-hexylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, n-hexylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-Schlüssel IWFHUAMVSWOCPN-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzink(1+);hexan
Molekulargewicht (g/mol) 230.454
PubChem CID 3321884
Formelmasse 230.45
Name des Produkts
n-Hexylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™ >