Learn More
n-Hexan, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
84.00 CHF - 234.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Summenformel | C6H14 |
Molekulargewicht (g/mol) | 86.18 |
MDL-Nummer | MFCD02179311 |
InChI-Schlüssel | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
IUPAC-Name | Hexan |
SMILES | CCCCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11363588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039199.K2 |
1 L |
84.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11373588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039199.M1 |
4 x 1 L |
234.00 CHF
4 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
as a solvent to extract edible oils from seed and vegetable crops. Commercial grades of hexane are used as solvents for glues, varnishes, and inks, cleaning agent (degreaser) in the printing industry, liquid in low temperature thermometers. other uses are as Fuels and fuel additives, Intermediates and Laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
Hexan |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Spezifikation
n-Hexane | |
110-54-3 | |
69°C | |
Flüssigkeit, in Glas destilliert | |
95% min | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
Hexan | |
8058 | |
86.18 |
°C to 95°C | |
0.659 | |
-23°C (-9°F) | |
1.375 | |
C6H14 | |
1730733 | |
Very soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform. | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
HPLC |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H335-H336-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MN9275000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- n-Hexane, HPLC Grade
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hexane