Learn More
n-Hexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11302367
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Hexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302367
250 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1000 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11302367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09938.AK
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
N-Hexan wird als Lösungsmittel zur Extraktion von Speiseölen aus Saatgut und Gemüsekulturen verwendet. Handelsübliche Hexanarten kommen als Lösungsmittel für Klebstoffe, Lacke und Farben, Reinigungsmittel (Entfettungsmittel) in der Druckindustrie, und als Flüssigkeiten in Niedertemperatur-Thermometern zum Einsatz. Andere Verwendungszwecke sind Kraftstoffe und Kraftstoffadditive, Zwischenprodukte und Laborchemikalien.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Hexan wird als Lösungsmittel zur Extraktion von Speiseölen aus Saatgut und Gemüsekulturen verwendet. Handelsübliche Hexanarten kommen als Lösungsmittel für Klebstoffe, Lacke und Farben, Reinigungsmittel (Entfettungsmittel) in der Druckindustrie, und als Flüssigkeiten in Niedertemperatur-Thermometern zum Einsatz. Andere Verwendungszwecke sind Kraftstoffe und Kraftstoffadditive, Zwischenprodukte und Laborchemikalien.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform, Aceton und Ether.
Hinweise
Inkompatibel mit Dinitrogen-Tetraoxid. Kühl und trocken lagern.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt -95°C
Dichte 0.659
Siedepunkt 69°C
Menge 250 mL
Flammpunkt −23°C (−9°F)
Geruch Weak, Characteristic
Brechungsindex 1.375
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Merck Index 14,4694
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether.
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2410569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2024 Catalog NumberL09938.AU,L09938.AD,L09938.AK
Chargennummer2400124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL09938.AU,L09938.AD,L09938.AK
Chargennummer10194645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL09938.AU,L09938.AD,L09938.AK
Chargennummer10240131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL09938.AU,L09938.AD,L09938.AK
Chargennummer10245298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Catalog NumberL09938.AU,L09938.AD,L09938.AK
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hexane
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
n-Hexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >