Learn More
n-Hexan, ≥97 %, ExtraDry, über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10437402
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Hexan, ≥97 %, ExtraDry, über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10437402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10437402
Marke: Thermo Scientific Acros 364371000
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt -95.0°C
Namenshinweis Over Molecular Sieves
CAS Min. % 96.0
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6590g/mL
Siedepunkt 69.0°C
Menge 100 mL
Flammpunkt −22°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3748 to 1.3810
Prozentgehaltsbereich 97%
Relative Dichte 0.659
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Viskosität 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Wasser 0.005% Max. (Coulometric)
Merck Index 15, 4732
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) 97%
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2529911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number364370025,364375000,364370010,364371000
Chargennummer2412969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number364370025,364375000,364371000,364370010
Chargennummer2490404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog Number364370025,364375000,364371000,364370010
Chargennummer2369265 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number364370025,364375000,364371000,364370010
Chargennummer2353689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number364370025,364375000,364371000,364370010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
n-Hexan, ≥97 %, ExtraDry, über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >