Learn More
n-Hexan, 96 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
34.97 CHF - 340.70 CHF
Chemical Identifiers
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Summenformel | C6H14 |
Molekulargewicht (g/mol) | 86.18 |
MDL-Nummer | MFCD02179311 |
InChI-Schlüssel | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
IUPAC-Name | Hexan |
SMILES | CCCCCC |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
10061871
|
Thermo Scientific Acros
326921000 |
100 mL |
34.97 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10292412
|
Thermo Scientific Acros
326920010 |
1 L |
166.83 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10359233
|
Thermo Scientific Acros
326920025 |
2.5 L |
340.70 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
Hexan |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Specifications
n-Hexane | |
110-54-3 | |
Farblos | |
0.6590g/mL | |
−22°C | |
Flüssig | |
96+% | |
0.659 | |
CH3(CH2)4CH3 | |
0.31 mPa.s (20°C) | |
0.002% Max. | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
Hexan | |
8058 | |
86.18 | |
extra trocken |
-95.0°C | |
96.0 | |
100.0 | |
69.0°C | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
1.3748 to 1.3810 | |
0.0005 % max. | |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
01, 142 | |
15, 4732 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
≥96% |
Safety and Handling
GHS P Statement May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Causes skin irritation. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Suspected of damaging fertility. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Use personal protective equipment as required. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Gefahr
- n-Hexane
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Hazard Statement
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.