Learn More
n-Hexan, 95 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Hexane |
Schmelzpunkt | -95.0°C |
Namenshinweis | For HPLC |
Extinktion | (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 240nm, 0.03 max. at 230nm, 0.07 max. at 220nm, 0.25 max. at 210nm, 0.7 max. at 200nm |
CAS Min. % | 95.0 |
Farbe | Farblos |
Azidität | 0.0002 meq/g max. |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 0.6590g/mL |
Siedepunkt | 69.0°C |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527802 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 232100010,232100025 |
2529660 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 232100010,232100025 |
2529764 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 232100010,232100025 |
2529889 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 232100010,232100025 |
2529979 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 232100010,232100025 |
Sicherheit und Handhabung
- n-Hexane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.