Learn More
n-Hexan, 95 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10610421
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Hexan, 95 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10610421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 l, Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10610421
Marke: Thermo Scientific Acros 232100025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexan
Schmelzpunkt -95.0 °C
Namenshinweis Für HPLC
Extinktion (1 cm-Zelle im Vergleich zu HPLC−-reinem Wasser), (1 cm-Zelle im Vergleich zu HPLC−-reinem Wasser) bei 0 nm, 0.005 max. bei 250 nm, 0.01 max. bei 240 nm, 0.03 max. bei 230 nm, 0.07 max. bei 220 nm, 0.25 max. bei 210 nm, 0.7 max. bei 200 nm
CAS Min. % 95.0
Farbe Farblos
Azidität 0.0002 mEq/g max.
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6590 g/ml
Siedepunkt 69.0 °C
Menge 2.5 l
Flammpunkt −22 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3748 bis 1.3810
Prozentgehaltsbereich 95+ %
Rückstand nach Verdampfung 0.0005 % max.
Relative Dichte 0.659
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
UN-Nummer 1208
Viskosität 0.31 mPa.s (20 ° C)
Wasser 0.01 % max.
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: unlöslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Aceton, Ether und Chloroform
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) ≥ 95 %
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2540142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number232100010,232100025
Chargennummer2539996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number232100010,232100025
Chargennummer2527802 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number232100010,232100025
Chargennummer2529660 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number232100010,232100025
Chargennummer2529764 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number232100010,232100025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
n-Hexan, 95 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals >