Learn More
n-Hexan, ≥95 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10401631
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Hexan, ≥95 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10401631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Metallfass
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10401631
Marke: Thermo Scientific Acros 197360025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt -95.0°C
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6590g/mL
Siedepunkt 69.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −22°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3748 to 1.3810
Prozentgehaltsbereich 95+%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 0.659
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
UN-Nummer 1208
Viskosität 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Wasser 0.05% max. (K.F.)
Merck Index 15, 4732
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) ≥95%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2537407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number197360050,197360250,197360010,197360025
Chargennummer2532504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number197360050,197360250,197360010,197360025
Chargennummer2529297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number197360050,197360250,197360010,197360025
Chargennummer2539324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number197360050,197360250,197360010,197360025
Chargennummer2418254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number10401631,197360050,197360250,197360010,197360025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
n-Hexan, ≥95 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >