Learn More
n-Heptan, wasserfrei, über Molekularsieben, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15455075
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Heptan, wasserfrei, über Molekularsieben, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455075
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15455075
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047191.AK
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptane
Schmelzpunkt -91°C
Namenshinweis Anhydrous, over molecular sieves
Farbe Farblos
Dichte 0.684 g/mL
Siedepunkt 97°C to 99°C
Menge 250 mL
Flammpunkt -4°C (24°F)
Geruch Petroleum-like
Verpackung ChemSeal™ Flasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3877
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1730763
Merck Index 14,4659
Formelmasse 100.21
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ30R744 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2023 Catalog Number047191.AK,047191.K2
ChargennummerR05H733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2022 Catalog Number047191.AK,047191.K2
ChargennummerS20G726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number047191.AK,047191.K2
ChargennummerW05F729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number047191.AK,047191.K2
ChargennummerQ20D702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number047191.AK,047191.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane, anhydrous, over molecular sieves
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-Heptane
Name des Produkts
n-Heptan, wasserfrei, über Molekularsieben, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >