Learn More
n-Heptan, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
107.66 CHF - 1437.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10215463
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389170010
1 L
107.66 CHF
1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10139442
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389170025
2.5 L
209.04 CHF
2.50 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10658614
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389170050
5 L
337.68 CHF
5 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13157754
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389170251
25 L
1437.15 CHF
25 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
n-Heptan, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals