Learn More
n-Heptan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15456887
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Heptan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456887
1000 mL
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15456887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33987.AU
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Heptan wird in Lacken und Beschichtungen, als Gummi-Zement-Lösungsmittel und zu GC-Analyse, HPLC, Spektrophotometrie sowie für Umwelttests verwendet. Wird als primärer Referenzstandard für die Bestimmung der Klopfklasse von Vergaserbrennstoffen und -lösemitteln verwendet, insbesondere für Pflanzenöle, Temperaturmessgeräte für niedrige Temperaturen, Kalibrierungen und Polymerisationsreaktionsträger. Die Hydroisomerisierung von n-Heptan zur Bildung von verzweigten und dreiverzweigten Produkten, die für die Herstellung von Benzin mit hohem Oktan nützlich sind. Wasser/AOT/n-Heptan-Mikroemulsionen spielen eine wesentliche Rolle bei der Synthese, Größenkontrolle und Passivierung von CdS-Nanopartikeln.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptane
Schmelzpunkt -91°C
Dichte 0.684
Siedepunkt 97°C to 99°C
Flammpunkt −4°C (25°F)
Geruch Petroleum-like
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
Brechungsindex 1.3877
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1730763
Merck Index 14,4659
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 100.21
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2410424 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog NumberH33987.0F,H33987.AU
Chargennummer10249868 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberH33987.0F,H33987.AU
Chargennummer10238610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberH33987.0F,H33987.AU
Chargennummer10249239 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog NumberH33987.0F,H33987.AU
Chargennummer10247724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2023 Catalog NumberH33987.0F,H33987.AU
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-Heptane
Name des Produkts
n-Heptan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >