Learn More
N-Formyl-L-Methionin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15420219
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Formyl-L-Methionin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420219
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15420219
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63493.MD
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4289-98-9
Summenformel C6H11NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 177.22
MDL-Nummer MFCD00021033
InChI-Schlüssel PYUSHNKNPOHWEZ-YFKPBYRVSA-N
Synonym n-formyl-l-methionine, n-formylmethionine, for-met-oh, s-2-formamido-4-methylthio butanoic acid, formyl-l-methionine, formylmethionine, l-methionine, n-formyl, unii-ps9357b4xh, n-formyl methionineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 439750
ChEBI CHEBI:16552
IUPAC-Name (2S)-2-formamido-4-Methylsulfanylbutansäure
SMILES CSCC[C@H](NC=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Formyl-L-methionine
Menge 250 mg
Formelmasse 177.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81301760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberH63493.06,H63493.03,H63493.MD
ChargennummerU16H057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH63493.06,H63493.03,H63493.MD
ChargennummerP20G011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH63493.06,H63493.03,H63493.MD
Name des Produkts
N-Formyl-L-Methionin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >