Learn More
N-Fmoc-O-Benzylphospho-L-Threonin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 175291-56-2 | C26H26NO8P | 511.47 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63006.MD
87.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 250 mg |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
175291-56-2 | |
511.47 | |
HOFDVXHILSPFNS-OSPHWJPCSA-N | |
15224585 | |
C[C@@H](OP(O)(=O)OCC1=CC=CC=C1)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O |
C26H26NO8P | |
MFCD00797870 | |
fmoc-o-benzylphospho-l-threonine, fmoc-thr po obzl oh-oh, fmoc-thr hpo3bzl-oh, fmoc-l-thr po obzl oh-oh, fmoc-thr po3bzlh-oh, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzyloxy hydroxy phosphoryl oxy butanoic acid, n-fmoc-o-benzylphospho-l-threonine, pubchem20602, fmoc-thr po3bzlh-oh hplc, fmoc-o-hydroxy benzyloxy phosphinyl-l-thr-oh | |
(2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[hydroxy(phenylmethoxy)phosphoryl]oxybutansäure |
Spezifikation
N-Fmoc-O-benzylphospho-L-threonine | |
C26H26NO8P | |
7557104 | |
HOFDVXHILSPFNS-OSPHWJPCSA-N | |
(2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[hydroxy(phenylmethoxy)phosphoryl]oxybutansäure | |
250 mg | |
511.46 | |
97% |
175291-56-2 | |
MFCD00797870 | |
fmoc-o-benzylphospho-l-threonine, fmoc-thr po obzl oh-oh, fmoc-thr hpo3bzl-oh, fmoc-l-thr po obzl oh-oh, fmoc-thr po3bzlh-oh, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzyloxy hydroxy phosphoryl oxy butanoic acid, n-fmoc-o-benzylphospho-l-threonine, pubchem20602, fmoc-thr po3bzlh-oh hplc, fmoc-o-hydroxy benzyloxy phosphinyl-l-thr-oh | |
C[C@@H](OP(O)(=O)OCC1=CC=CC=C1)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O | |
511.47 | |
15224585 | |
Moisture sensitive | |
Fest |