Learn More
N-Fmoc-N-Methyl-L-Isoleucin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar H63640.06
320.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15430439
  • 346.00 CHF / 5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Fmoc-N-Methyl-L-Isoleucin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals > 5 g