Learn More
N-Ethylmethylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376916
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 624-78-2 | C3H9N | 59.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-78-2
Summenformel C3H9N
Molekulargewicht (g/mol) 59.11
MDL-Nummer MFCD00009030
InChI-Schlüssel LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
PubChem CID 12219
IUPAC-Name N-Methylethanamin
SMILES CCNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylmethylamine
Dichte 0.688
Siedepunkt 33°C to 34°C
Flammpunkt <−34°C (−29°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.374
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1730786
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Formelmasse 59.11
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
N-Ethylmethylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >