Learn More
N-Ethylmethylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
76.80 CHF - 256.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 624-78-2
Summenformel C3H9N
Molekulargewicht (g/mol) 59.11
MDL-Nummer MFCD00009030
InChI-Schlüssel LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
PubChem CID 12219
IUPAC-Name N-Methylethanamin
SMILES CCNC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11376916
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04372.06
5 g
76.80 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11386916
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04372.14
25 g
256.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
624-78-2
59.11
LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
12219
CCNC
C3H9N
MFCD00009030
n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
N-Methylethanamin
Spezifikation
N-Ethylmethylamine
0.688
<−34°C (−29°F)
C3H9N
MFCD00009030
1730786
n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
CCNC
59.11
59.11
624-78-2
33°C to 34°C
Amine-like
1.374
UN2733
Air sensitive; Hygroscopic
LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
N-Methylethanamin
12219
≥98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H224-H314-H318
Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:I; Bezeichnung des Gutes:AMINE, ENTZÜNDBAR, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 210-862-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern