Learn More
N-Ethylmaleimid, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368518
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Ethylmaleimid, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368518
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11368518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040526.03
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
N-Ethylmaleimide is a protein thiol modifier which inhibits apoptotic DNA fragmentation. It is a sulfhydryl reagent and finds application in experimental biochemical studies as well as in enzymology. It is involved in the modification of cysteine residues in proteins and peptides. It acts as a Michael acceptor and reacts with nucelophiles like thiols. It is employed in the inhibition of Mg2+ dependent internucleosomal DNA fragmentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-53-0
Summenformel C6H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 125.127
MDL-Nummer MFCD00005509
InChI-Schlüssel HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4362
ChEBI CHEBI:44485
IUPAC-Name 1-Ethylpyrrol-2,5-Dion
SMILES CCN1C(=O)C=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylmaleimide
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Siedepunkt 209°C to 211°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Prozentgehaltsbereich >99+%
Menge 1 g
Beilstein 112448
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,water,chloroform,methanol and toluene.
Formelmasse 125.13
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN21L017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog Number040526.06,040526.03,040526.14
ChargennummerM21L012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number040526.06,040526.14,040526.03
ChargennummerM21L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number040526.06,040526.03,040526.14
ChargennummerP28K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog Number040526.06,040526.03,040526.14
ChargennummerP25K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog Number040526.06,040526.03,040526.14
Name des Produkts
N-Ethylmaleimid, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals >