Learn More
N-Ethylanilin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Ethylaniline |
Namenshinweis | 98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -63°C |
Farbe | Braun bis gelb |
Dichte | 0.9630g/mL |
Siedepunkt | 205°C |
Flammpunkt | 85°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0470564 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 118040025,118041000,118045000 |
A0465499 | Analysenzertifikat | 20/08/2024 | 118040025,118041000,118045000 |
A0430432 | Analysenzertifikat | 24/11/2023 | 118040025,118041000,118045000 |
A0456440 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 118040025,118041000,118045000 |
A0396625 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 118040025,118041000,118045000 |
Sicherheit und Handhabung
- N-Ethylaniline
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.