Learn More
N-Ethylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 103-69-5 | C8H11N | 121.183 g/mol
45.65 CHF - 125.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 103-69-5 |
---|---|
Summenformel | C8H11N |
Molekulargewicht (g/mol) | 121.183 |
MDL-Nummer | MFCD00009025 |
InChI-Schlüssel | OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine, ethylphenylamine, n-ethyl-n-phenylamine, aniline, n-ethyl, n-ethylaminobenzene, aethylanilin |
PubChem CID | 7670 |
ChEBI | CHEBI:34870 |
IUPAC-Name | N-Ethylanilin |
SMILES | CCNC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11467337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15060.AP |
500 mL | N/A | |||||||
11477337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15060.0F |
2500 mL |
125.00 CHF
2500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
N-Ethylanilin (NEA) kann als interner Standard in der GC-Analyse der Nikotinextraktion aus Nikotingummi verwendet werden. Kann für die Synthese von 2-(N-Ethylphenylamino)-1,4-Benzochinon, 2-(Arylaminomethyl)phenylboronsäure, Poly(methylmethacrylat)-(PMMA)-Folien, die NEA und Poly(N-Ethylanilin) (PNEA) enthalten, verwendet werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AnwendungenN-Ethylanilin (NEA) kann als interner Standard in der GC-Analyse der Nikotinextraktion aus Nikotingummi verwendet werden.Es kann zur Synthese der folgenden Verbindungen verwendet werden: 2-(N-Ethylphenylamino)-1,4-benzochinon-, 2-(Arylaminomethyl)phenylboronsäure, Poly(Methylmethacrylat)-(PMMA)-Folien, die NEA und Poly(N-ethylanilin) (PNEA) enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 g/l).
Anmerkungen
Luft- und lichtempfindlich, dunkel und vor Licht geschützt aufbewahren.Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Chemische Identifikatoren
103-69-5 | |
121.183 | |
OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N | |
7670 | |
N-Ethylanilin |
C8H11N | |
MFCD00009025 | |
ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine, ethylphenylamine, n-ethyl-n-phenylamine, aniline, n-ethyl, n-ethylaminobenzene, aethylanilin | |
CHEBI:34870 | |
CCNC1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
N-Ethylaniline | |
-64°C | |
204°C to 205°C | |
Geruchsneutral | |
1.554 | |
UN2272 | |
Air and light sensitive | |
ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine, ethylphenylamine, n-ethyl-n-phenylamine, aniline, n-ethyl, n-ethylaminobenzene, aethylanilin | |
OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N | |
N-Ethylanilin | |
7670 | |
121.18 |
103-69-5 | |
0.961 | |
85°C (185°F) | |
C8H11N | |
MFCD00009025 | |
507468 | |
14,3764 | |
Soluble in water (50g/L). | |
CCNC1=CC=CC=C1 | |
121.183 | |
CHEBI:34870 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H311-H331-H373-H227
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P310-P312-P314-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311-H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:N-ETHYLANILIN
missing translation for 'einecsNumber' : 203-135-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse BX9780000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern