Learn More
N-(Ethoxycarbonyl)-nortropinon, 99 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11393277
N-(Ethoxycarbonyl)-nortropinon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7046296
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11393277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13849.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32499-64-2
Summenformel C10H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.234
MDL-Nummer MFCD00078171
InChI-Schlüssel ANEJUHJDPGTVIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-ethoxycarbonyl nortropinone, n-carbethoxy-4-nortropinone, n-carbethoxy-4-tropinone, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid ethyl ester, 8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane-3-one, n-carbethoxynortropinone
PubChem CID 401882
IUPAC-Name Ethyl 3-Oxo-8-Azabicyclo[3.2.1]Octan-8-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Siedepunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Brechungsindex 1.4895
Menge 1 g
Beilstein 1530944
Formelmasse 197.23
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10187575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer
Chargennummer10205679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer
Chargennummer10203113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Chargennummer10197678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Chargennummer10187645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-(Ethoxycarbonyl)-nortropinon, 99 %, Thermo Scientific™ >