Learn More
Alfa Aesar™ N-Dodecyl-Thiocyanat, 97 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Dodecyl thiocyanate |
Dichte | 0.896 |
Siedepunkt | 180°C (18 mmHg) |
Brechungsindex | 1.468 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1770396 |
Formelmasse | 227.41 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alfa Aesar™ N-Dodecyl-Thiocyanat, 97 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur