Learn More
n-Dodecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11452597
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Dodecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3345980
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 g
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Gramm
2500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11452597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14834.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
n-Dodecan wird als Lösungsmittel und als Destillationszusatz verwendet. Dient zur Verdünnung von Tributylphosphat (TBP) in Wiederaufbereitungsanlagen und ist ein möglicher Ersatzstoff für kerosinbasierte Flugzeugtreibstoffe. Aktiver Bestandteil von Szintillationsgeräten und in Schmierstoffen und Schmierfetten enthalten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
n-Dodecan wird als Lösungsmittel und als Destillationszusatz verwendet. Dient zur Verdünnung von Tributylphosphat (TBP) in Wiederaufbereitungsanlagen und ist ein möglicher Ersatzstoff für kerosinbasierte Flugzeugtreibstoffe. Aktiver Bestandteil von Szintillationsgeräten und in Schmierstoffen und Schmierfetten enthalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylalkohol, Ethylether, Aceton, Chloroform und Tetrachlorkohlenstoff. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-40-3
Summenformel C12H26
Molekulargewicht (g/mol) 170.34
MDL-Nummer MFCD00008969
InChI-Schlüssel SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC-Name Dodecan
SMILES CCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecane
Schmelzpunkt °C to 10°C
Dichte 0.749
Siedepunkt 215°C to 217°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Brechungsindex 1.422
Menge 100 mL
Beilstein 1697175
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,chloroform and carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formelmasse 170.34
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN12L007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 ArtikelnummerA14834.AE,A14834.0F,A14834.AP
ChargennummerM30L006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 ArtikelnummerA14834.AE,A14834.0F,A14834.AP
ChargennummerZ12K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 ArtikelnummerA14834.AE,A14834.0F,A14834.AP
ChargennummerS08I046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 ArtikelnummerA14834.AE,A14834.0F,A14834.AP
Chargennummer10242380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/07/2022 ArtikelnummerA14834.AE,A14834.0F,A14834.AP
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dodecane
Name des Produkts
n-Dodecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >