Learn More
n-Dodecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
n-Dodecan wird als Lösungsmittel und als Destillationszusatz verwendet. Dient zur Verdünnung von Tributylphosphat (TBP) in Wiederaufbereitungsanlagen und ist ein möglicher Ersatzstoff für kerosinbasierte Flugzeugtreibstoffe. Aktiver Bestandteil von Szintillationsgeräten und in Schmierstoffen und Schmierfetten enthalten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
n-Dodecan wird als Lösungsmittel und als Destillationszusatz verwendet. Dient zur Verdünnung von Tributylphosphat (TBP) in Wiederaufbereitungsanlagen und ist ein möglicher Ersatzstoff für kerosinbasierte Flugzeugtreibstoffe. Aktiver Bestandteil von Szintillationsgeräten und in Schmierstoffen und Schmierfetten enthalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylalkohol, Ethylether, Aceton, Chloroform und Tetrachlorkohlenstoff. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Dodecane |
Schmelzpunkt | °C to 10°C |
Dichte | 0.749 |
Siedepunkt | 215°C to 217°C |
Flammpunkt | 71°C (159°F) |
Prozentgehaltsbereich | ≥99% |
Brechungsindex | 1.422 |
Menge | 100 mL |
Beilstein | 1697175 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,chloroform and carbon tetrachloride. Immiscible with water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Dodecane
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dodecane