Learn More
N-(Diphenylmethylen)Glycin-Ethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11477256
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-(Diphenylmethylen)Glycin-Ethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477256
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11477256
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25580.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 69555-14-2 | C17H17NO2 | 267.328 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69555-14-2
Summenformel C17H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 267.328
MDL-Nummer MFCD00010590
InChI-Schlüssel QUGJYNGNUBHTNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-diphenylmethylene glycinate, n-diphenylmethylene glycine ethyl ester, ethyl 2-diphenylmethylene amino acetate, ethyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethylene-glycine ethyl ester, ethyl 2-benzhydrylideneamino acetate, ethyl 2-diphenylmethylidene amino acetate, diphenylmethylene glycine ethylester, ethyl diphenylmethylenamino acetate, diphenylmethylene glycine ethyl ester
PubChem CID 319508
IUPAC-Name Ethyl 2-(benzhydrylidenamino)acetat
SMILES CCOC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Schmelzpunkt 51°C to 55°C
Menge 25 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Formelmasse 267.33
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10176885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 ArtikelnummerB25580.06,B25580.14
Chargennummer10132999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB25580.06,B25580.14
Chargennummer10176885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB25580.06,B25580.14
Chargennummer10101870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB25580.06,B25580.14
Chargennummer10133067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB25580.06,B25580.14
Name des Produkts
N-(Diphenylmethylen)Glycin-Ethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >