Learn More
n-Decylinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Decylzink-Bromid wirkt als Ligand.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit Oxidationsmitteln und Säurechloriden. Nicht zusammen mit Säuren verwenden. Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. St
N-Decylzink-Bromid wirkt als Ligand.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit Oxidationsmitteln und Säurechloriden. Nicht zusammen mit Säuren verwenden. Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. St
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Decylzinc bromide |
Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 160516-17-6 |
Summenformel | C10H21BrZn |
Strukturformel | CH3(CH2)9ZnBr |
MDL-Nummer | MFCD07698739 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; May form a precipitate |
Synonym | n-decylzinc bromide, decylzinc bromide, bromozinc 1+ ,decane, bromo decyl zinc, n-decylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, n-decylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
n-Decylinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur