Learn More
N-Cyclohexylhydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride is used in the preparation of 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolone and hexahydroisoxazolequinoline analogs. It is also used in the preparation of N-cyclohexyl nitrone by reaction with aldehyde. Further, it acts as a hydroxylamination reagent for allyl esters. In addition to this, it serves as a reagent in the conversion of 1,2-dicarboxylic acids to alfa-beta-unsaturated carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Cyclohexylhydroxylamin-Hydrochlorid wird bei der Herstellung von 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-Isoxazolon und Hexahydroisoxazolchinolin-Analoga verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von N-Cyclohexyl-Nitron durch Reaktion mit Aldehyd verwendet. Darüber hinaus dient es als Hydroxylaminationsreagenz für Allylester. Darüber hinaus dient es als Reagenz bei der Umwandlung von 1,2-dicarbonsäuren in alfa-beta-ungesättigte Carbonsäuren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∽166°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3672798 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 151.64 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251864 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | L03569.06,L03569.03 |
10238233 | Analysenzertifikat | 22/01/2024 | L03569.06,L03569.03 |
10215664 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | L03569.06,L03569.03 |
10217742 | Analysenzertifikat | 21/07/2023 | L03569.06,L03569.03 |
10156366 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L03569.06,L03569.03 |