Learn More
n-Butyllithium, 2.5-M-Lösung in Hexanen, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64.06 g/mol
57.89 CHF - 286.43 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 109-72-8 |
---|---|
Summenformel | C4H9Li |
Molekulargewicht (g/mol) | 64.06 |
MDL-Nummer | MFCD00009414 |
InChI-Schlüssel | MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | unii-09w9a6b8zc, buli, lithium, butyl, n-buli, n-butyllithium, n-butyl lithium, butyllithium, lithium butane, libu, butyl lithium |
PubChem CID | 61028 |
SMILES | [Li]CCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16243861
|
Thermo Scientific Acros
213350500 |
50 mL | Glasflasche |
57.89 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10030462
|
Thermo Scientific Acros
213351000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
95.58 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10181852
|
Thermo Scientific Acros
213358000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
286.43 CHF
800 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
109-72-8 | |
64.06 | |
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N | |
61028 |
C4H9Li | |
MFCD00009414 | |
unii-09w9a6b8zc, buli, lithium, butyl, n-buli, n-butyllithium, n-butyl lithium, butyllithium, lithium butane, libu, butyl lithium | |
[Li]CCCC |
Spezifikation
n-Butyllithium | |
109-72-8 | |
0.6900 g/mL | |
-21°C | |
CH3(CH2)3Li | |
01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59 | |
unii-09w9a6b8zc, buli, lithium, butyl, n-buli, n-butyllithium, n-butyl lithium, butyllithium, lithium butane, libu, butyl lithium | |
[Li]CCCC | |
64.06 | |
64.06 |
2.5 M Solution in Hexanes | |
-95.0°C | |
60.0°C to 80.0°C | |
C4H9Li | |
MFCD00009414 | |
0.69 | |
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N | |
Lithium(1+)-butan-1-id | |
61028 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. Highly flammable liquid and vapor. Catches fire spontaneously if exposed to air. In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously. Reacts violently with water.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Use personal protective equipment as required. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Do not allow contact with air. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. Store in a dry place. Store in a closed container. Ground/Bond container and receiving equipment. Take precautionary measures against static discharge.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-698-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.