Learn More
N-Butylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 109-73-9 | C4H11N | 73.13 g/mol
57.10 CHF - 438.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 109-73-9
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.13
MDL-Nummer MFCD00011690
InChI-Schlüssel HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
PubChem CID 8007
ChEBI CHEBI:43799
IUPAC-Name Butan-1-amin
SMILES CCCCN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10688083
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
107802500
250 mL Glasflasche
57.10 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10500001
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
107800010
1 L Glasflasche
84.25 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10030540
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
107800025
2.5 L Glasflasche
151.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11915171
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
107800100
10 L Metalltrommel
438.00 CHF
10 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
N-Butylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals