Learn More
n-Butylsulfid, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10122230
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Butylsulfid, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10122230
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10122230
Marke: Thermo Scientific Acros 108015000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-40-1
Summenformel C8H18S
Molekulargewicht (g/mol) 146.29
MDL-Nummer MFCD00009468
InChI-Schlüssel HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
PubChem CID 11002
SMILES CCCCSCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl sulfide
Schmelzpunkt -80.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 188.0°C to 189.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]2S
Brechungsindex 1.4520 to 1.4540
Menge 500 mL
Beilstein 01,IV,1559
Merck Index 15,1593
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in most organic solvents
IUPAC-Name 1-(Butylsulfanyl)butan
Formelmasse 146.29
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number108015000,108011000,108010025
ChargennummerA0458730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog Number108010050,108015000,108011000,108010025
ChargennummerA0452833 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2023 Catalog Number108015000,108011000,108010025
ChargennummerA0398317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number108010050,108015000,108011000,108010025
ChargennummerA0406292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number108010050,108015000,108011000,108010025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl sulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
n-Butylsulfid, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >