Learn More
n-Butylnitrit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15432988
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Butylnitrit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432988
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 15432988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56501.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 544-16-1 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-16-1
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.121
MDL-Nummer MFCD00002058
InChI-Schlüssel JQJPBYFTQAANLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl nitrite, nitrous acid, butyl ester, n-butyl nitrite, nitrous acid, n-butyl ester, nitrous acid butyl ester, n-butylnitrite, butylnitrite, unii-44p8qg0f3t, ccris 838, n-c4h9ono
PubChem CID 10996
IUPAC-Name Butylnitrit
SMILES CCCCON=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl nitrite
Dichte 0.882
Siedepunkt 78°C
Flammpunkt −13°C (9°F)
Strukturformel CH3(CH2)3ONO
Brechungsindex 1.376
Menge 500 g
UN-Nummer UN2351
Beilstein 1701036
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS06J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberH56501.22,H56501.36
ChargennummerP23E048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2022 Catalog NumberH56501.22,H56501.36
Chargennummer10210790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH56501.22,H56501.36
ChargennummerW20E042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH56501.22,H56501.36
Chargennummer5001F31U Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH56501.22,H56501.36
Name des Produkts
n-Butylnitrit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >