Learn More
N-Butylacetat, HPLC-Qualität, 99.5 + %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
0.05 CHF - 269.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009445
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-Name Butylacetat
SMILES CCCCOC(C)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11313588
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039197.AK
250 mL
50.05 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11383578
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039197.K2
1 L
117.00 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11393578
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039197.M1
4 x 1 L
269.00 CHF
4 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11303588
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039197.K7
4 L
0.05 CHF
4 Liter
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
n-Butyl acetate is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
N-Butylacetat, HPLC-Qualität, 99.5 + %, Thermo Scientific Chemicals